1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1867-25G B1867-5G
TCIAB1867-25GEA 239 EUR
TCIAB1867-25G TCIAB1867-5G
1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno ≥96.0% (por GC)
1-(Bromometil)-3,5-bis(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₅BrF₆
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00009905
Núm. CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad100a64d1a2269c7aec7927e8d2a3963cc4f5c&vid=8ad100a64d1a2269c7aec7927e8d2a3963cc4f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %