5-Fluoro-2-metilbencilo bromuro ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0748-1G F0748-5G
TCIAF0748-1GEA 65 EUR
TCIAF0748-1G TCIAF0748-5G
5-Fluoro-2-metilbencilo bromuro ≥97.0% (por GC)
5-Fluoro-2-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Número MDL: MFCD01631528
Núm. CAS: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=debcd5b5bdc86613d67c198ddfcde6e77ac47975&vid=debcd5b5bdc86613d67c198ddfcde6e77ac47975&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %