1-Adamantanmetanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(Hidroximetil)adamantano, 1-(Hidroximetil)triciclo[3.3.1.1(3,7)]decano
H0420-1G H0420-25G H0420-5G
TCIAH0420-1GEA 16 EUR
TCIAH0420-1G TCIAH0420-25G TCIAH0420-5G
1-Adamantanmetanol ≥99.0% (por GC)
1-Adamantanmetanol
Formula: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Pto. Ebullición: 253 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115…118 °C
Número MDL: MFCD00074751
Núm. CAS: 770-71-8
EINECS: 212-225-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe4202f36bdd2d3357ecb878212c5dc6793fc04&vid=9fe4202f36bdd2d3357ecb878212c5dc6793fc04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency