p-Xileno-α-tiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Xylene-α-thiol
M0682-25ML M0682-5ML
TCIAM0682-25MLEA 385 EUR
TCIAM0682-25ML TCIAM0682-5ML
p-Xileno-α-tiol ≥97.0% (por GC)
p-Xileno-α-tiol
Formula: C₈H₁₀S
Pto. Ebullición: 118°C
Densidad: 1,034 g/cm³ (23 °C)
Número MDL: MFCD00039652
Núm. CAS: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&vid=9c118b41188dabc6d6e76a0a7855556befe0c018&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %