1-Isopropilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0745-25G I0745-5G
TCIAI0745-25GEA 122 EUR
TCIAI0745-25G TCIAI0745-5G
1-Isopropilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Isopropilpiperazina
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00167971
Núm. CAS: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f9fa770df495b2345ef9cc046c86c8d94462a2d&vid=2f9fa770df495b2345ef9cc046c86c8d94462a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %