Ftalimida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phthalic acid imide
P0402-25G P0402-500G
TCIAP0402-25GEA 16 EUR
TCIAP0402-25G TCIAP0402-500G
Ftalimida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ftalimida
Formula: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Pto. Ebullición: 366 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 234…238 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005881
Núm. CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Índice Merck: 14,07373
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40eeeeca3251e67c3a81f1484d60e083ece988a&vid=d40eeeeca3251e67c3a81f1484d60e083ece988a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 238.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency