EDTA sal dipotásica dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D3901-25G
D3901-500G
TCIAD3901-25GEA
16
EUR
TCIAD3901-25G
TCIAD3901-500G
EDTA sal dipotásica dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
EDTA sal dipotásica dihidrato
Formula:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Pto. de fusión: 272 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150036 Núm. CAS: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Índice Merck: 13,03546 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 10.0 % |