1,2-Fenilenbis(dimetilsilano) ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
B1699-5ML B1699-1ML
TCIAB1699-5MLEA 176 EUR
TCIAB1699-5ML TCIAB1699-1ML
1,2-Fenilenbis(dimetilsilano) ≥94.0% (por GC)
1,2-Fenilenbis(dimetilsilano)
Formula: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD00142462
Núm. CAS: 17985-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&vid=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %