1,2-Fenilenbis(trimetilsilano) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Phenylenebis(trimethylsilane)
B2299-1G B2299-5G
TCIAB2299-1GEA 148 EUR
TCIAB2299-1G TCIAB2299-5G
1,2-Fenilenbis(trimetilsilano) ≥95.0% (por GC)
1,2-Fenilenbis(trimetilsilano)
Formula: C₁₂H₂₂Si₂
MW: 222,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015590
Núm. CAS: 17151-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da884a80ceef31d51d746166eb10980915a9fc7&vid=5da884a80ceef31d51d746166eb10980915a9fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %