4,5-Dicloro-o-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2307-5G D2307-25G
TCIAD2307-5GEA 51 EUR
TCIAD2307-5G TCIAD2307-25G
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163 °C
Número MDL: MFCD00007723
Núm. CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b0b65393d4a1548fad0ecfc3da7c0ac20d2a3f&vid=37b0b65393d4a1548fad0ecfc3da7c0ac20d2a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %