4,5-Dimetil-o-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Dimetilbenceno-1,2-diamina, 4,5-Dimetil-1,2-fenilendiamina
D1083-25G D1083-5G
TCIAD1083-25GEA 146 EUR
TCIAD1083-25G TCIAD1083-5G
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC)
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Número MDL: MFCD00007729
Núm. CAS: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d72cece97973a138d42d8cd23c2b3d2c0dcd9926&vid=d72cece97973a138d42d8cd23c2b3d2c0dcd9926&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency