1,2-Fenilendiamonio dicloruro ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
P0171-500G P0171-25G
TCIAP0171-500GEA 421 EUR
TCIAP0171-500G TCIAP0171-25G
1,2-Fenilendiamonio dicloruro ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,2-Fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Pto. de fusión: 205°C
Número MDL: MFCD00012966
Núm. CAS: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc9eb36ec30fd16209c981809c3d7e7f1bdc6bf&vid=1cc9eb36ec30fd16209c981809c3d7e7f1bdc6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.040 (1w/v%, H2O, 420.0 nm)
Absorbance2 max. 0.050 (1w/v%, H2O, 480.0 nm)