3-Fluoropirocatecol ≥98.0% (por GC), grado técnico

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene

F0282-1G F0282-5G
TCIAF0282-1GEA 27 EUR
TCIAF0282-1G TCIAF0282-5G
3-Fluoropirocatecol ≥98.0% (por GC), grado técnico
3-Fluoropirocatecol
Formula: C₆H₅FO₂
Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71 °C
Densidad: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042582
Núm. CAS: 363-52-0
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a621a5cacaff2c8fa099c7c240dec318a8edf06&vid=ab58614c4a0d69f305659b1e898d3ed70b87df20&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR