3-Metilpirocatecol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Methylcatechol, 3-Methylbenzene-1,2-diol

M0184-25G M0184-5G
TCIAM0184-25GEA 225 EUR
TCIAM0184-25G TCIAM0184-5G
3-Metilpirocatecol ≥99.0% (por GC)
3-Metilpirocatecol
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: 58…62 °C
Número MDL: MFCD00016435
Núm. CAS: 488-17-5
EINECS: 207-672-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dec0bc24158ac9e86649f4da816f83dd0ad4b1d&vid=ee05f9bf14d87efe9cacca17fffdc20e74b00ef7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR