4-Metilpirocatecol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methylbenzene-1,2-diol, 4-Methylcatechol
M0413-25G M0413-500G
TCIAM0413-25GEA 38 EUR
TCIAM0413-25G TCIAM0413-500G
4-Metilpirocatecol ≥98.0% (por GC)
4-Metilpirocatecol
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 117°C
Número MDL: MFCD00002205
Núm. CAS: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3b1a1a7285ff2abc4c937065342d1fa6801c61&vid=5c3b1a1a7285ff2abc4c937065342d1fa6801c61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C