4-terc-Butil-o-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-3,4-dimethylbenzene
B1338-25G B1338-500G
TCIAB1338-25GEA 31 EUR
TCIAB1338-25G TCIAB1338-500G
4-terc-Butil-o-xileno ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butil-o-xileno
Formula: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00038277
Núm. CAS: 7397-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&vid=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %