Eucaliptol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,8-Cineol
C0934-25ML
C0934-500ML
C0934-100ML
TCIAC0934-25MLEA
21
EUR
TCIAC0934-25ML
TCIAC0934-500ML
TCIAC0934-100ML
Eucaliptol ≥98.0% (por GC)
Eucaliptol
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 176°C Pto. de fusión: 1,5 °C Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 48°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167977 Núm. CAS: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,03895 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...