Isoftalaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-Ftalaldehído
I0153-25G I0153-250G
TCIAI0153-25GEA 31 EUR
TCIAI0153-25G TCIAI0153-250G
Isoftalaldehído ≥98.0% (por GC)
Isoftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de fusión: 89…91 °C
Número MDL: MFCD00003372
Núm. CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52fdc705d07e69e4865a1ffc856d3004de7abf7&vid=d52fdc705d07e69e4865a1ffc856d3004de7abf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency