1,3-Bis(dimetilamino)propano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametiltrimetilendiamina
T0548-25ML T0548-500ML T0548-100ML
TCIAT0548-25MLEA 16 EUR
TCIAT0548-25ML TCIAT0548-500ML TCIAT0548-100ML
1,3-Bis(dimetilamino)propano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Bis(dimetilamino)propano
Formula: C₇H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 145°C
Densidad: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008337
Núm. CAS: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&vid=ea10b11efe00e77c0b6a9dcd0845f5d0e557a622&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %