1,3-Diacetilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2617-5G D2617-1G
TCIAD2617-5GEA 48 EUR
TCIAD2617-5G TCIAD2617-1G
1,3-Diacetilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Diacetilbenceno
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 72…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008740
Núm. CAS: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&vid=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %