Di(acetato) de m-fenileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
R0046-25G R0046-500G
TCIAR0046-25GEA 18 EUR
TCIAR0046-25G TCIAR0046-500G
Di(acetato) de m-fenileno ≥98.0% (por GC)
Di(acetato) de m-fenileno
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 278°C
Pto. de fusión: 142…143 °C
Densidad: 1,185 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008701
Núm. CAS: 108-58-7
EINECS: 203-596-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&vid=5cf542d85952b58e6177eaa904b8d161b446276c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %