1,3-Fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benceno-1,3-diamina, diclorhidrato
P0172-500G P0172-25G
TCIAP0172-500GEA 324 EUR
TCIAP0172-500G TCIAP0172-25G
1,3-Fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Pto. de fusión: 277…278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012975
Núm. CAS: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b28376ee692e94f8e1374947b8f95ecbcfc724&vid=c5b28376ee692e94f8e1374947b8f95ecbcfc724&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency