3,5-Dibromoanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3364-25G
D3364-5G
TCIAD3364-25GEA
126
EUR
TCIAD3364-25G
TCIAD3364-5G
3,5-Dibromoanísol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromoanísol
Formula:
C₇H₆Br₂O Pto. Ebullición: 261°C |
Número MDL:
MFCD02258848 Núm. CAS: 74137-36-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |