Succinato de disodio hexahidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
S0105-25G S0105-500G
TCIAS0105-25GEA 18 EUR
TCIAS0105-25G TCIAS0105-500G
Succinato de disodio hexahidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Succinato de disodio hexahidrato
Formula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149117
Núm. CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Índice Merck: 14,08679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e2bd23508be53bfca204674aea2fd2cfea16837&vid=0e2bd23508be53bfca204674aea2fd2cfea16837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 37.0 to 41.0 %