α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,4-Bis(difluorometil)benceno, α-α-β-β-Tetrafluoro-p-xileno
T1774-25G T1774-5G
TCIAT1774-25GEA 257 EUR
TCIAT1774-25G TCIAT1774-5G
α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
α-α-α'-α'-Tetrafluoro-p-xileno
Formula: C₈H₆F₄
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD01320708
Núm. CAS: 369-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40eed41d475c2aba90e821f57e9ee5b86cb073a5&vid=40eed41d475c2aba90e821f57e9ee5b86cb073a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %