1,4-Diacetilbenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzeno-1,4-bis(acetilo)
D0066-25G D0066-5G
TCIAD0066-25GEA 134 EUR
TCIAD0066-25G TCIAD0066-5G
1,4-Diacetilbenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Diacetilbenceno
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00008750
Núm. CAS: 1009-61-6
EINECS: 213-769-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6ae2a266e4bfb7c244c3d8f6240f2be7b56da8&vid=7b6ae2a266e4bfb7c244c3d8f6240f2be7b56da8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency