Di(acetato) de p-fenileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1803-25G D1803-500G
TCIAD1803-25GEA 18 EUR
TCIAD1803-25G TCIAD1803-500G
Di(acetato) de p-fenileno ≥98.0% (por GC)
Di(acetato) de p-fenileno
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 273 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 119…123 °C
Número MDL: MFCD00011643
Núm. CAS: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4c25349f79752dc218b8f2f11d388205293afd&vid=2a4c25349f79752dc218b8f2f11d388205293afd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C