N,N'-Difenil-p-fenilendiamina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
D0609-500G D0609-25G D0609-100G
TCIAD0609-500GEA 409 EUR
TCIAD0609-500G TCIAD0609-25G TCIAD0609-100G
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₈H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de fusión: 146…149 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003015
Núm. CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Índice Merck: 14,03329
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&vid=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %