α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1408-25G
B1408-500G
TCIAB1408-25GEA
24
EUR
TCIAB1408-25G
TCIAB1408-500G
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno ≥99.0% (por GC)
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno
Formula:
C₈H₄F₆ Pto. Ebullición: 117°C Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1,3808 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 22°C |
Número MDL:
MFCD00000402 Núm. CAS: 433-19-2 EINECS: 207-086-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |