2,5-Dicloro-p-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Diclorobenceno-1,4-diamina, 2,5-Dicloro-1,4-fenilendiamina
D1873-250G D1873-25G
TCIAD1873-250GEA 227 EUR
TCIAD1873-250G TCIAD1873-25G
2,5-Dicloro-p-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dicloro-p-fenilendiamina
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00007902
Núm. CAS: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c34d052187196f0937256c19d016534bb6d0c5d&vid=8c34d052187196f0937256c19d016534bb6d0c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C