2,5-Dimetil-p-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimetil-1,4-fenilendiamina, 2,5-Dimetilbenceno-1,4-diamina
D2183-25G D2183-100G
TCIAD2183-25GEA 63 EUR
TCIAD2183-25G TCIAD2183-100G
2,5-Dimetil-p-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimetil-p-fenilendiamina
Formula: C₈H₁₂N₂
Número MDL: MFCD00052675
Núm. CAS: 6393-01-7
EINECS: 229-003-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b803b488a37dd1cb208d53b3761a2d5894d3a70&vid=5b803b488a37dd1cb208d53b3761a2d5894d3a70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C