1,4-Fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
P0152-500G P0152-25G
TCIAP0152-500GEA 168 EUR
TCIAP0152-500G TCIAP0152-25G
1,4-Fenilendiamonio dicloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
1,4-Fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00013002
Núm. CAS: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b750d5b331ff6b7e9e84ded97490beecb0e2814c&vid=b750d5b331ff6b7e9e84ded97490beecb0e2814c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency