1,6-Bis(dimetilamino)hexano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N,N',N'-Tetrametilhexametilendiamina
T0537-25ML
T0537-500ML
TCIAT0537-25MLEA
16
EUR
TCIAT0537-25ML
TCIAT0537-500ML
1,6-Bis(dimetilamino)hexano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,6-Bis(dimetilamino)hexano
Formula:
C₁₀H₂₄N₂ Pto. Ebullición: 210°C Pto. de fusión: –46 °C Densidad: 0,8064 g/cm³ (15 °C) Pto. de inflamación: 75°C |
Número MDL:
MFCD00008339 Núm. CAS: 111-18-2 EINECS: 203-842-9 UN: 2922 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |