Dicloruro de adipoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A0169-100G
A0169-25G
A0169-500G
TCIAA0169-100GEA
99
EUR
TCIAA0169-100G
TCIAA0169-25G
TCIAA0169-500G
Dicloruro de adipoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dicloruro de adipoílo
Formula:
C₆H₈Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 115°C Densidad: 1,2563 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 66 °C |
Número MDL:
MFCD00000759 Núm. CAS: 111-50-2 EINECS: 203-876-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...