Hidrogenoadipato de etilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Adipato de monoetilo, Monoetilo adipato, Etilo adipato
A1223-25G A1223-500G
TCIAA1223-25GEA 32 EUR
TCIAA1223-25G TCIAA1223-500G
Hidrogenoadipato de etilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Hidrogenoadipato de etilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 286
Pto. de fusión: 27.4
Número MDL: MFCD00004419
Núm. CAS: 626-86-8
EINECS: 210-966-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&vid=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %