Naftaleno-1,8-dicarboximida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Naphthalene-1,8-dicarboximide
N0456-250G N0456-25G
TCIAN0456-250GEA 276 EUR
TCIAN0456-250G TCIAN0456-25G
Naftaleno-1,8-dicarboximida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Naftaleno-1,8-dicarboximida
Formula: C₁₂H₇NO₂
MW: 197.19 g/mol
Pto. Ebullición: 475
Número MDL: MFCD00006920
Núm. CAS: 81-83-4
EINECS: 201-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&vid=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %