9-Decen-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Decen-10-ol
D1892-25ML D1892-500ML
TCIAD1892-25MLEA 47 EUR
TCIAD1892-25ML TCIAD1892-500ML
9-Decen-1-ol ≥97.0% (por GC)
9-Decen-1-ol
Formula: C₁₀H₂₀O
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 114°C
Número MDL: MFCD00002992
Núm. CAS: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&vid=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %