Ácido undec-10-enoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 10-undecenoico
U0007-25G
U0007-400G
TCIAU0007-25GEA
16
EUR
TCIAU0007-25G
TCIAU0007-400G
Ácido undec-10-enoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido undec-10-enoico
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184.28 g/mol Pto. Ebullición: 275°C Pto. de fusión: 24 Pto. de inflamación: 146 |
Número MDL:
MFCD00004442 Núm. CAS: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Índice Merck: 14,09848 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |