Cloruro de undec-10-enoilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
U0008-250ML U0008-25ML
TCIAU0008-250MLEA 236 EUR
TCIAU0008-250ML TCIAU0008-25ML
Cloruro de undec-10-enoilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de undec-10-enoilo
Formula: C₁₁H₁₉ClO
MW: 202,72 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00000772
Núm. CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&vid=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %