Undec-10-enoato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 10-Undecenoic acid ethyl ester
E0771-250G E0771-25G
TCIAE0771-250GEA 143 EUR
TCIAE0771-250G TCIAE0771-25G
Undec-10-enoato de etilo ≥97.0% (por GC)
Undec-10-enoato de etilo
Formula: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212,33 g/mol
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de fusión: –38°C
Densidad: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00009220
Núm. CAS: 692-86-4
EINECS: 211-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&vid=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %