Undec-10-enoato de metilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
U0036-25ML U0036-500ML U0036-100ML
TCIAU0036-25MLEA 16 EUR
TCIAU0036-25ML TCIAU0036-500ML TCIAU0036-100ML
Undec-10-enoato de metilo ≥96.0% (por GC)
Methyl 10-undecenoate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de fusión: –27,5 °C
Densidad: 0,889 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Número MDL: MFCD00016689
Núm. CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&vid=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %