N-Aminoftalimida ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoisoindoline-1,3-dione
A0843-25G A0843-5G
TCIAA0843-25GEA 239 EUR
TCIAA0843-25G TCIAA0843-5G
N-Aminoftalimida ≥98.0% (by HPLC)
N-Aminoftalimida
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. Ebullición: 391 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 203…206 °C
Número MDL: MFCD00005895
Núm. CAS: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1df02721ac60172d6c968c4b3612b0c767520642&vid=1df02721ac60172d6c968c4b3612b0c767520642&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.50 to 18.00 %
Solubility in hot Methanol almost transparency