2-(2-Aminofenil)etanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol 2-aminofenetilico
A2327-25G A2327-5G
TCIAA2327-25GEA 264 EUR
TCIAA2327-25G TCIAA2327-5G
2-(2-Aminofenil)etanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminofenil)etanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00007754
Núm. CAS: 5339-85-5
EINECS: 226-275-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&vid=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %