2-Cloro-4,6-difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1777-1G C1777-5G
TCIAC1777-1GEA 21 EUR
TCIAC1777-1G TCIAC1777-5G
2-Cloro-4,6-difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-4,6-difluoroanilina
Formula: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Número MDL: MFCD00142892
Núm. CAS: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b9277fa3bd729432c0c87532cd3fa822e44156a&vid=9b9277fa3bd729432c0c87532cd3fa822e44156a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %