o-Fenetidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0089-25G P0089-500G
TCIAP0089-25GEA 16 EUR
TCIAP0089-25G TCIAP0089-500G
o-Fenetidina ≥98.0% (por GC)
o-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1,0508 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00007689
Núm. CAS: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&vid=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %