6-Metoxi-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1804-25G M1804-5G
TCIAM1804-25GEA 284 EUR
TCIAM1804-25G TCIAM1804-5G
6-Metoxi-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Metoxi-o-toluidina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00075455
Núm. CAS: 50868-73-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203fd49e9d6253a19747854a7643bfe27e0cf52c&vid=203fd49e9d6253a19747854a7643bfe27e0cf52c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency