2-Metilbutilamina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Methyl-1-butylamin, 2-Metil-1-butilamina

M1263-25ML M1263-5ML
TCIAM1263-25MLEA 185 EUR
TCIAM1263-25ML TCIAM1263-5ML
2-Metilbutilamina ≥98.0% (por GC)
2-Metilbutilamina
Formula: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Densidad: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 3°C
Número MDL: MFCD00008147
Núm. CAS: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&vid=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR