2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0841-25G
N0841-5G
TCIAN0841-25GEA
78
EUR
TCIAN0841-25G
TCIAN0841-5G
2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₃ MW: 222,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00042326 Núm. CAS: 2267-23-4 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |