5-Cloro-o-anísidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0118-25G C0118-500G
TCIAC0118-25GEA 34 EUR
TCIAC0118-25G TCIAC0118-500G
5-Cloro-o-anísidina ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-o-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 84 °C
Número MDL: MFCD00007777
Núm. CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7b1ddb5cec9396fc92167ed44fdbb41586dec&vid=53f7b1ddb5cec9396fc92167ed44fdbb41586dec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity