3-Fluoro-p-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-anísidina, 3-Fluoro-4-metoxianilina
F0648-25G F0648-5G
TCIAF0648-25GEA 192 EUR
TCIAF0648-25G TCIAF0648-5G
3-Fluoro-p-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-p-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00075040
Núm. CAS: 366-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95cdf8fb9bbe4aa2ec3580911b0c8c2166477a02&vid=95cdf8fb9bbe4aa2ec3580911b0c8c2166477a02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C